HPTLC- ja HPTLC/GLP-levy, silikageeli 60,lasilevy
Toimittaja: Merck
1.05564.0001 1.05616.0001 1.05628.0001 1.05629.0001 1.05631.0001 1.05633.0001 1.05641.0001 1.05642.0001 1.11764.0001 1.12363.0001 1.13187.0001 1.13727.0001 1.13728.0001 1.13748.0001 1.15498.0001 1.15552.0001 1.15696.0001 1.05613.0001 1.05648.0001 1.05649.0001 1.15534.0001
1.05564.0001EA 307 EUR
1.05564.0001 1.05616.0001 1.05628.0001 1.05629.0001 1.05631.0001 1.05633.0001 1.05641.0001 1.05642.0001 1.11764.0001 1.12363.0001 1.13187.0001 1.13727.0001 1.13728.0001 1.13748.0001 1.15498.0001 1.15552.0001 1.15696.0001 1.05613.0001 1.05648.0001 1.05649.0001 1.15534.0001
HPTLC- ja HPTLC/GLP-levy, silikageeli 60,lasilevy
TLC-levyt
HPTLC-levyt, modifioimaton silikageeli 60
Tässä levysarjassa käytetään optimoitua Merck-silikageeliä 60, jonka hiukkaskoko on vain 5 to 6 µm, mikä johtaa korkeampaan pakkaustiheyteen ja tasaisempaan pintaan, mikä vähentää nauhan diffuusiota. Tarvitaan vähemmän näytettä, 0,1 to 0,5 µl kuin perinteisessä TLC:ssä.
  • Nopeampi analyysi: erottelu tapahtuu jo 3 - 20 minuutissa
  • Perinteisiin TLC-tekniikoihin verrattuna 5 - 10 kertaa parempi herkkyys
  • Ohuet (100 µm) HPTLC AMD -levyt
HPTLC-levyt, konsentraatiovyöhyke
Suuret, laimeat näytteet voidaan applikoidaMore Product Information