Kaliumkloridi, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®

Toimittaja: Merck

Synonyms: Potassiumchloride

MQ100

1.04938.0050 1.04938.0500
1.04938.0050EA 132 EUR
1.04938.0050 1.04938.0500
Kaliumkloridi, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Kaliumkloridi
Kaava: KCl
MW: 74.55 g/mol
Kiehumispiste: 1420
Sulamispiste: 773
Tiheys: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011360
CAS-numero: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility 347 g/l (20 °C)
Melting Point 773 °C
Molar Mass 74.55 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1413 °C (1013 hPa)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR