Jodi Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analytical reagent, sublimated, Supelco®

Toimittaja: Merck
Vaara


M-Clarity™ quality level = MQ100

1.04761.0100 1.04761.0500
1.04761.0100EA 93.6 EUR
1.04761.0100 1.04761.0500
Jodi Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analytical reagent, sublimated, Supelco®
Jodi

Mikroskopiaan tarkoitettujen Certistain-värien kemiallinen koostumus sekä erityisesti toimivuus on testattu tiukkojen määräysten mukaisesti.


  • Värit varmistavat johdonmukaiset värjäystulokset.

Kaava: I₂
MW: 253.81 g/mol
Kiehumispiste: 184.3
Sulamispiste: 114
Tiheys: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011355
CAS-numero: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1) III
Merck Index: 13,05036

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 253.8 g/mol
Bulk Density 2100 kg/m3
Boiling Point 185 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.41 hPa (25 °C)
Density 4.93 g/cm3 (20 °C)
pH 5.4 (H2O) (saturated solution)
Viscosity Kinematic 0.57 mm2/s (116 °C) liquid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR