Kaoliini, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04440.2500
1.04440.2500EA 103 EUR
1.04440.2500
Kaoliini, Supelco®
Kaoliini
Kaava: Al₂SiO₇·2H₂O
Sulamispiste: 1760 °C
Tiheys: 0,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00062311
CAS-numero: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
REACH: exempt
Merck Index: 13,05300