Kloroformi-D1 (99.8% D) stabiloitu, MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck
Vaara


Stabilization: Stabilised with silver
M-Clarity™ quality level = MQ200

1.03420.0025 1.03420.0100 1.03420.0500
1.03420.0025EA 43.8 EUR
1.03420.0025 1.03420.0100 1.03420.0500
Kloroformi-D1 (99.8% D) stabiloitu, MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Kloroformi-D1
Kaava: CDCl₃
Kiehumispiste: 60,8 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000827
CAS-numero: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR