Kupari(II)oksidi ACS analyyttinen reagenssi, Supelco®

Toimittaja: Merck
Varoitus


M-Clarity™ quality level = MQ300

1.02766.0100 1.02766.0500
1.02766.0100EA 229 EUR
1.02766.0100 1.02766.0500
Kupari(II)oksidi ACS analyyttinen reagenssi, Supelco®
Kupari(II)oksidi
Kaava: CuO
Kiehumispiste: 2000 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1326 °C
Tiheys: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010979
CAS-numero: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1326 °C (decomposition)
Molar Mass 79.55 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Density 6.48 g/cm3 (25 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR