Celite® 503, suodatusapuaine, Supelco®

Toimittaja: Merck
Vaara


M-Clarity™ quality level = MQ100

1.02692.1000
1.02692.1000EA 152 EUR
1.02692.1000
Celite® 503, suodatusapuaine, Supelco®
Celite® 503, suodatusapuaine
Kaava: O₂Si
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility  - 0.001 g/l (20 °C)
Bulk Density 300 kg/m3
pH 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR