Kloroformi-D1 (99.96% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02446.0009 1.02446.0100 1.02446.0025
1.02446.0009EA 58.9 EUR
1.02446.0009 1.02446.0100 1.02446.0025
Kloroformi-D1 (99.96% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Kloroformi-D1
Kaava: CDCl₃
Kiehumispiste: 60,8 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000827
CAS-numero: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III