Kalsiumkarbonaatti, Certipur®, Supelco®

Toimittaja: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

1.02410.0050
1.02410.0050EA 131 EUR
1.02410.0050
Kalsiumkarbonaatti, Certipur®, Supelco®
Kalsiumkarbonaatti
Kaava: CaCO₃
Sulamispiste: 825 °C
Tiheys: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010906
CAS-numero: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility 0.014 g/l (20 °C)
Melting Point 825 °C (decomposition)
Molar Mass 100.09 g/mol
Bulk Density 400 - 1400 kg/m3
pH 9.5 - 10.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR