Kontaktiliuskat pinnoille ja liuoksille, Envirocheck®
Toimittaja: Merck
1.02137.0001 1.02139.0001 1.02147.0001 1.02149.0001 1.02136.0001
1.02137.0001EA 41.6 EUR
1.02137.0001 1.02139.0001 1.02147.0001 1.02149.0001 1.02136.0001
Kontaktiliuskat pinnoille ja liuoksille, Envirocheck®
Elatusaineet mikrobiologiaan Valmisteltu viljelyaine
Envirocheck kontaktiliuskoja käytetään laajalti kriittisten kontrollipisteiden (CCP) tarkkailuun HACCP (Hazardous Analytical Critical Control Points) suunnitelman mukaisesti mikrobiologisen hygienian kontrollointiin pinnoilta, tuotantolinjoilta ja -laitteista. Lisäksi näitä tuotteita voidaan käyttää nesteiden mikrobiologisen tilan seurannassa. Eri elatusaineiden käyttö kontaktiliuskoissa mahdollistaa mikrobien osoittamisen sekä pinnoilta että nesteistä. Nämä testit antavat semi-kvantitatiivisen tuloksen viidelle eri mikrobityypille. Helppokäyttöinen ja pienikokoinen Cultura® mini inkubaattori mahdollistaa testien inkuboinnin pienissäkin tiloissa. Jokainen kontaktiliuska on pakattu ennen näytteenottoa tai näytteenoton jälkeen tapahtuvan kontaminaation ehkäisemiseksi muoviputkeen.
  • Joustava lasta mahdollistaa näytteenoton vaikeistakin paikoista
  • Helppokäyttöinen
  • Suojattu kontaminaatiolta
  • Säilytys alle 15 °C lämpötilassa
  • Viimeinen käyttöpäivä painettuna jokaiseen laatikkoon
Pakkaus: 10 kontaktiliuskaa/laatikko.