Kalsiumhydroksidi, EMPROVE® ESSENTIAL USP, FCC, E526 (enint. 0,0005% Al), saostettu, SAFC®

Toimittaja: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Vaara

1.02119.9025
1.02119.9025EA 0 EUR
1.02119.9025
Kalsiumhydroksidi, EMPROVE® ESSENTIAL USP, FCC, E526 (enint. 0,0005% Al), saostettu, SAFC®
Kalsiumhydroksidi
Kaava: Ca(OH)₂
Sulamispiste: 550 °C
Tiheys: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010901
CAS-numero: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR