Kalsiumkloridi, Supelco®
Toimittaja: Merck
Varoitus
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
MQ100
1.02083.0250 1.02083.1000
1.02083.0250EA 402 EUR
1.02083.0250 1.02083.1000
Kalsiumkloridi, Supelco®
Kalsiumkloridi
Kaava: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Kiehumispiste: 1600
Sulamispiste: 772
Tiheys: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010903
CAS-numero: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 740 g/l (20 °C)
Melting Point 772 °C
Molar Mass 110.98 g/mol
Boiling Point 1600 °C
Density 2.15 g/cm3 (20 °C)
pH 8 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)