Tetrakloorikultahappo-3 H2O analyyttinen reagenssi, Supelco®

Toimittaja: Merck
Vaara


M-Clarity™ quality level = MQ100

1.01582.0001 1.01582.0005 1.01582.0100
1.01582.0001EA 250.46 EUR
1.01582.0001 1.01582.0005 1.01582.0100
Tetrakloorikultahappo-3 H2O analyyttinen reagenssi, Supelco®
Tetrakloorikultahappo-3 H2O
Kaava: HAuCl₄·3H₂O
Sulamispiste: 30 °C
Tiheys: 3,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149904
CAS-numero: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8,II

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 30 °C
Molar Mass 393.83 g/mol
Density 3.9 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly acid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR