Ammoniumbifluoridi
Toimittaja: Merck
Vaara
1.01160.5000
1.01160.5000EA 190 EUR
1.01160.5000
Ammoniumbifluoridi
Ammoniumbifluoridi
Kaava: NH₄HF₂
Sulamispiste: 127 °C
Tiheys: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012018
CAS-numero: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498