Alumiini analyyttinen reagenssi, Supelco®

Toimittaja: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ300

1.01057.0250 1.01057.1000
1.01057.0250EA 202 EUR
1.01057.0250 1.01057.1000
Alumiini analyyttinen reagenssi, Supelco®
Alumiini
Kaava: Al
Kiehumispiste: 2327 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 660 °C
Tiheys: 2,7 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00134029
CAS-numero: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility (20 °C) (reaction)
Melting Point 660 °C
Molar Mass 26.98 g/mol
Boiling Point 2467 °C
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 400 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR