Testipakkaukset, Mangaanitesti tuotteille Spectroquant®, Supelco®
Toimittaja: Merck
1.00816.0001 1.14770.0001 1.14770.0002 1.01846.0001
1.00816.0001EA 158 EUR
1.00816.0001 1.14770.0001 1.14770.0002 1.01846.0001
Testipakkaukset, Mangaanitesti tuotteille Spectroquant®, Supelco®
Ympäristöanalytiikan pikatestit
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request). Spectroquant® cell test kits.
  • Erittäin helppokäyttöiset, validoidut menetelmät
  • Useimpien testiparametrien tarvittavat analyysireagenssit ovat mukana kyveteissä
  • Pakkaus suojelee kyvettejä lämpötilanvaihteluilta ja kosteudelta säilytyksen ja kuljetuksen aikana
  • Kyvetin viivakoodi varmistaa, että valittu analyysimenetelmä on oikea. Virheitä ei näin pääse sattumaan ja valmisteluaika lyhenee.
Spectroquant®-reagenssitestipakkaukset
Highly stable, ready to use reagent mixtures in a user friendly design.
Free selection of appropriate cell format according to the measuring range.
Long shelf life up to 3 years.
All at room temperature.
Automatic selection of the correct method with help of AutoSelector barcode identification.
Huomautus: Alla olevassa taulukossa mainitut mittausalueet koskevat Nova- ja Prove-laitteita. Joissakin testipakkauksissa mittausalue voi olla pienempi, jos käytössä on Spectroquant® Multy- tai Move 100 -laite.
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100