Testipakkaukset, Kloori, reagenssitesti tuotteille Spectroquant®, Supelco®
Toimittaja: Merck
1.00597.0001 1.00598.0001 1.00598.0002 1.00599.0001 1.00602.0001 1.00602.0002 1.00595.0001 1.00086.0001 1.00087.0001 1.00088.0001
1.00597.0001EA 114 EUR
1.00597.0001 1.00598.0001 1.00598.0002 1.00599.0001 1.00602.0001 1.00602.0002 1.00595.0001 1.00086.0001 1.00087.0001 1.00088.0001
Testipakkaukset, Kloori, reagenssitesti tuotteille Spectroquant®, Supelco®
Ympäristöanalytiikan pikatestit
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request). Spectroquant® cell test kits.
  • Very user friendly, validated methods
  • All the necessary reagents for the analysis are contained in the cells for most the test parameters
  • Packaging design protects the cells from fluctuation of temperature and moisture during storage and transport
  • The barcode on the cells ensures the correct method of analysis is chosen - eliminating mistakes and reducing set-up times
Spectroquant®-reagenssitestipakkaukset
- Erittäin stabiilit, käyttövalmiit reagenssiseokset käyttäjäystävällisessä suunnittelussa
- Sopivan solumuodon vapaa valinta mittausalueen mukaan
- Pitkä säilyvyys jopa 3 vuotta - kaikki huoneenlämmössä
- Oikean menetelmän automaattinen valinta automaattisen viivakooditunnistuksen avulla
Huomautus: Alla olevassa taulukossa mainitut mittausalueet koskevat Nova- ja Prove-laitteita. Joissakin testipakkauksissa mittausalue voi olla pienempi, jos käytössä on Spectroquant® Multy- tai Move 100 -laite.
*4 vapaan kloorin testaukseen reagenssit Cl₂-1 (tuotenro 1.00086.0001) ja Cl₂-2 (tuotenro 1.00087.0001) sekä tyhjä kyvetti ja lisävarusteet (tuotenro 1.00089.0001)
kokonaiskloorin testaukseen reagenssit Cl₂-1 (tuotenro 1.00086.0001), Cl₂-2 (tuotenro 1.00087.0001) ja Cl₂-3 (tuotenro 1.00088.0001) sekä tyhjä kyvetti ja lisävarusteet (tuotenro 1.00089.0001)
"*7 This method is officially recognised by the USEPA as an alternative method for the investigation of the following:
*7-1 wastewater
*7-2 drinking water
*7-3 respectively drinking water and waste water