Typpihappo 65%, EMSURE® ISO analysis_for Hg_0,0000005, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: Nitric acid solution
MQ300
1.00452.1000 1.00452.2500 1.00452.9180
1.00452.1000EA 65.56 EUR
1.00452.1000 1.00452.2500 1.00452.9180
Typpihappo 65%, EMSURE® ISO analysis_for Hg_0,0000005, Supelco®
Typpihappo
Kaava: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Kiehumispiste: 87
Sulamispiste: –42 °C
Tiheys: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011349
CAS-numero: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1) II
Merck Index: 13,06610
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -32 °C
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.39 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable