4-(Indol-3-yyli)voihappo, Millipore®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00354.0005 1.00354.0025 1.00354.0100 1.00354.0500
1.00354.0005EA 60.4 EUR
1.00354.0005 1.00354.0025 1.00354.0100 1.00354.0500
4-(Indol-3-yyli)voihappo, Millipore®
4-(Indol-3-yyli)voihappo
Kaava: C₁₂H₁₃NO₂
Sulamispiste: 121…126 °C
Tiheys: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005664
CAS-numero: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04987