Indol-3-acetic acid, Millipore®

Toimittaja: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

1.00353.0010 1.00353.0100
1.00353.0010EA 67.9 EUR
1.00353.0010 1.00353.0100
Indol-3-acetic acid, Millipore®
Indol-3-acetic acid
Kaava: C₁₀H₉NO₂
Kiehumispiste: 120…125 °C (0,05 mmHg)
Sulamispiste: 167…170 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00005636
CAS-numero: 87-51-4
EINECS: 201-748-2
Merck Index: 13,04986

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR