Kromitrioksidi analytical reagent, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: Chromic anhydride, Chromium trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00229.0250
1.00229.0250EA 69.6 EUR
1.00229.0250
Kromitrioksidi analytical reagent, Supelco®
Kromitrioksidi
Täydelliset tiedot ominaisuuksista ja vaaroista voit lukea osoitteesta www.vwr.com tai VWR Chemicals -luettelosta
Kaava: CrO₃
Sulamispiste: 195 °C
Tiheys: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010952
CAS-numero: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
ADR: 5.1 (6.1, 8),II
REACH: 01-2119458868-17
Merck Index: 13,02256
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 1854 g/l (20 °C)
Melting Point 197 °C
Molar Mass 99.99 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 2.7 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (100 g/l, H2O, 20 °C)