Ammoniumrauta(III)sitraatti (14,5 - 16,0% Fe) (RT), vihreä, jauhe, Purum p.a.
Toimittaja: Honeywell Chemicals
09713-1KG 09713-500G 09713-50G
09713-1KGEA 91.2 EUR
09713-1KG 09713-500G 09713-50G
Ammoniumrauta(III)sitraatti (14,5 - 16,0% Fe) (RT), vihreä, jauhe, Purum p.a.
Ammoniumrauta(III)sitraatti
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Kaava: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013099
CAS-numero: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Merck Index: 13,00518
Order Now
Testitulosten erittely
Assay of Fe 14.5 - 16.0 %
Calcium (Ca) Max. 1000 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 500 ppm
Sodium (Na) Max. 5000 ppm
Nickel (Ni) Max. 100 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 500 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 500 ppm