Kaliumkarbonaatti, vedetön ≥99% ACS

Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus

0879-1KGEA 188 EUR
0879-1KG 0879-2.5KG 0879-500G
Kaliumkarbonaatti, vedetön ≥99% ACS
Kaliumkarbonaatti
Kaava: K₂CO₃
Sulamispiste: 891 °C
Tiheys: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011382
CAS-numero: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Calcium <0.005%
Chloride ≤0.003%
Heavy metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.002%
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99%
Silica ≤0.005%
Sodium ≤0.02%
Sulphur compounds ≤0.004%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR