Tris-(hydroksimetyyli)aminometaani ≥99.8% for biotechnology
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
0826-1KGEA 185 EUR
0826-1KG 0826-500G 0826-5KG
Tris-(hydroksimetyyli)aminometaani ≥99.8% for biotechnology
Tris-(hydroksimetyyli)aminometaani
Reagent for stabilization of buffer formulations and electrophoresis of biological molecules.
Kaava: NH₂C(CH₂OH)₃
Kiehumispiste: 288 °C
Sulamispiste: 169 °C
Tiheys: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004679
CAS-numero: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Testitulosten erittely
Abs.@280nm (1M, Water) ≤0.05
Arsenic <0.0005%
Copper <0.0001%
DNase none detected
Insolubles ≤0.005%
Iron <0.0001%
Lead <0.0001%
Loss on Drying <1%
Magnesium <0.0005%
Protease none
Purity >99.8%
RNase none detected