Typpihappo 64 - 66%, Puriss., Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
Synonyms: Nitric acid solution
07006-1L 07006-2.5L
07006-1LEA 54.1 EUR
07006-1L 07006-2.5L
Typpihappo 64 - 66%, Puriss., Fluka™
Typpihappo
Kaava: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Kiehumispiste: 122 °C (1.013 hPa)
Sulamispiste: –31 °C
Tiheys: 1.400…1.480 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011349
CAS-numero: 7697-37-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06608
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 64 - 66 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.0005 %
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Vapor Pressure 8 mmHg ( 20 °C)
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0002 %