Kalsiumklorididihydraatii 99-105% ACS
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
Synonyms: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
0556-1KGEA 195 EUR
0556-1KG 0556-2.5KG 0556-500G
Kalsiumklorididihydraatii 99-105% ACS
Kalsiumklorididihydraatii
Kaava: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Kiehumispiste: 1600
Sulamispiste: 176
Tiheys: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149613
CAS-numero: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Order Now
Testitulosten erittely
Ammonium <0.005%
Assay 99 – 105%
Barium ≤0.005%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.005%
Oxidizers (as NO₃) ≤0.003%
pH (5%, Water) @25 °C 4.5 – 8.5
Potassium ≤0.01%
Sodium ≤0.02%
Strontium ≤0.1%
Sulphate ≤0.01%