Aktiivihiili ≥98.5%, jauhe, Purum ≤40 μm (75%), Fluka™

Toimittaja: Honeywell Chemicals
Varoitus

05120-1KG 05120-5KG
05120-1KGEA 155 EUR
05120-1KG 05120-5KG
Aktiivihiili ≥98.5%, jauhe, Purum ≤40 μm (75%), Fluka™
Aktiivihiili

  • ≥95% for general laboratory use.

Kaava: C
Sulamispiste: 3550 °C
Tiheys: 2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00133992
CAS-numero: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818

Order Now

Testitulosten erittely

Loss on drying (105°C) Max. 7 %
Granulation ≤ 40 µm Min.75 % complying
Residue on ignition Max. 7 %
Iron (Fe) Max. 0.3 %
Vapor Pressure <0.1 mmHg ( 20 °C)
Autoignition Temperature 842 °F
Resistivity 1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Form powder


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR