Natriumhydroksidi 0.1 mol/l (0.1 N) vesiliuos biofarmaseuttiseen tuotantoon, J.T.Baker®

Toimittaja: Avantor
Varoitus

0379-37EA 0 EUR
0379-37 0379-39 0379.9025 0379.91000 0379.9200
Natriumhydroksidi 0.1 mol/l (0.1 N) vesiliuos biofarmaseuttiseen tuotantoon, J.T.Baker®
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
Tiheys: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance (clear, colorless liquid) passes test
Normality (NaOH) 0.097 - 0.103 N
Cl (Chloride) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 1 ppm
Iron (Fe) max. 0,5 ppm
Endotoxins max. 2,0 EU/ml


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR