Trinatriumfosfaatti-12 H2O, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®

Toimittaja: Avantor
Varoitus

0308.1000EA 31.7 EUR
0308.1000 0308.9025BB
Trinatriumfosfaatti-12 H2O, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Trinatriumfosfaatti-12 H2O
Kaava: Na₃PO₄·12H₂O
Sulamispiste: ∼75 °C
Tiheys: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149198
CAS-numero: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736

Order Now

Testitulosten erittely

Assay min. 98 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR