Etyylibentseeni, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: Phenylethane
MQ100
03079-10ML 03079-5ML
03079-10MLEA 113 EUR
03079-10ML 03079-5ML
Etyylibentseeni, Supelco®
Etyylibentseeni
Kaava: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Kiehumispiste: 136.2
Sulamispiste: –95 °C
Tiheys: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 15
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011647
CAS-numero: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
UN: 1175
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31ac3046b81bdbd6f0adb13951d1ad2147b36340&vid=f3c9924dc516db29da4ce5839e7f41dbe57e9baf&prid=web&clid=SAPDAM