Ammoniumkarbonaatti, Ultrapure
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
0305-1KGEA 106 EUR
0305-1KG
Ammoniumkarbonaatti, Ultrapure
Ammoniumkarbonaatti
Kaava: (NH₄)₂CO₃
Sulamispiste: 58 °C
Tiheys: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010890
CAS-numero: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (NH3) >30%
Chloride <0.0005%
Heavy Metals (as Pb) <0.0005%
Insolubles <0.005%
Iron <0.0005%
Non-volatile Matter <0.01%
Sulphur Compounds <0.002%