2-Oktanoni, Supelco®
Toimittaja: Merck
Synonyms: Octan-2-one
MQ100
02479-5ML
02479-5MLEA 113 EUR
02479-5ML
2-Oktanoni, Supelco®
2-Oktanoni
Kaava: C₈H₁₆O
MW: 128.21 g/mol
Kiehumispiste: 173
Sulamispiste: –16 °C
Tiheys: 0.8171 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 56
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009540
CAS-numero: 111-13-7
EINECS: 203-837-1
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04731