Vismutti ≥99.9% (metals basis), sauvoja, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
00915.30 00915.A1
00915.30EA 463 EUR
00915.30 00915.A1
Vismutti ≥99.9% (metals basis), sauvoja, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Vismutti
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: ≈12.5g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Kaava: Bi
Kiehumispiste: 1490 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 271…272 °C
Tiheys: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134033
CAS-numero: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297