Sinkki ≥99.99% (metals basis), lanka, Ø 0.25 mm (0.01 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

00648.G1 00648.G5
00648.G1EA 110 EUR
00648.G1 00648.G5
Sinkki ≥99.99% (metals basis), lanka, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Sinkki

Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈0.35g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291

Kaava: Zn
Kiehumispiste: 908 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 420 °C
Tiheys: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011291
CAS-numero: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR