Kromi ≥99.2% (metals basis), pieces 3-12 mm (0.12-0.47 in)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
00472.22 00472.36
00472.22EA 240 EUR
00472.22 00472.36
Kromi ≥99.2% (metals basis), pieces 3-12 mm (0.12-0.47 in)
Kromi
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Kaava: Cr
Kiehumispiste: 2469 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1840 °C
Tiheys: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010944
CAS-numero: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288