Kulta ≥99.995% (metals basis), jauhe, Premion® -20/+100 mesh

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

00136.03 00136.06
00136.03EA 726 EUR
00136.03 00136.06
Kulta ≥99.995% (metals basis), jauhe, Premion® -20/+100 mesh
Kulta

Purity: 99.995% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Agglomerated MDL No.: MFCD00003436

Kaava: Au
Kiehumispiste: 2800 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1063 °C
Tiheys: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003436
CAS-numero: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR