Kulta ≥99.99% (metals basis), lanka, Premion®, Ø 0.127 mm (0.005 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

00130.G2 00130.G6 00130.0K
00130.G2EA 688 EUR
00130.G2 00130.G6 00130.0K
Kulta ≥99.99% (metals basis), lanka, Premion®, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Kulta

Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.24g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436

Kaava: Au
Kiehumispiste: 2800 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1063 °C
Tiheys: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003436
CAS-numero: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR