Dispensette® S ja Dispensette® S Organic
Kemikaalien turvalliseen annosteluun
Dispensette® S
Dispensette® S soveltuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin, joissa on annosteltavana voimakkaita reagensseja, kuten väkevöityjä happoja ja emäksiä
Dispensette® S Organic
Dispensette® S Organic soveltuu orgaanisten liuottimien annosteluun.
BRAND on ollut pulloannostelijoiden edelläkävijä jo vuodesta 1968 lähtien, ja sen Dispensette®-annostelijaa pidetään markkinoiden parhaana tuotteena. Uusimman sukupolven Dispensette® S -annostelijoissa on muun muassa seuraavat turvallisuutta ja kestävyyttä vaativissa olosuhteissa lisäävät ominaisuudet:
Turvaominaisuudet
  • Tyhjennysventtiilin turvapallo sulkee venttiilin tyhjennysputken ollessa irrotettuna
  • Täyttöventtiili: oliivin muotoinen venttiili yhdistyy täyttöputkeen tiiviisti
  • Saranoitu kierrekorkki ei ole tiellä annostelun aikana
  • Uusi poistoputki on helppo asentaa paikoilleen. Saatavana kierrätysventtiilin kanssa tai ilman sitä
  • Lisävarusteena saatavaa spiraalia annosteluletkua voi pidentää tarvittaessa. Sarja-annostelu onnistuu letkun avulla helposti ja nopeasti myös kapeisiin koeputkiin.
Dispensette® S – Huoltaminen ja käyttäminen
Dispensette® S – Sarja-annostelu
Turvallisuustiedot – Vaarallisten aineiden käsitteleminen
Turvallisuustiedot – Volumetristen mittausten teknisessä käsikirjassa kerrotaan vaarallisten aineiden käsittelemisestä ja monista muista hyödyllisistä aiheista.
Lisätiedot