VWR, Part of Avantor
Carousel
Täydellinen keräysprosessin optimoimiseksi kestävästi
UUTUUS! J.T.Bakerin solulyysi ja endonukleaasi toimivat paremmin yhdessä geeniterapiaprosessin laajentamiseksi
Avantorin vuoden 2024 kestävän kehityksen raportti on nyt saatavilla
Lue lisää yhteistyöstämme asiakkaiden ja toimittajien kanssa kestävän vaikutuksen aikaansaamiseksi
Achieving EcoVadis Bronze Medal
EcoVadis, a global leader in business sustainability ratings, places Avantor in the top 35% of all companies assessed.
SmartSciencen digitaalisia ratkaisuja
Avoin ja mukautuva teknologia yhdistää tutkijat saumattomasti ja ilman kompromisseja työnkulkuprosesseihin, mikä edistää tieteellisen yhteistyön kehitystä nyt ja tulevaisuudessa.
Uutuus! VWR®:n qPCR- ja RT-qPCR-reagenssit
Erinomainen spesifisyys ja herkkyys DNA:n tai RNA:n havaitsemisessa ja kvantifioinnissa. Suuri instrumenttien yhteensopivuus.
AJANKOHTAISTA
-
LC-MS/MS Analysis of PFAS compounds using EPA method 537.1
Discover this application note, using LC-MS/MS, to separate multiple PFAS compounds in Drinking Water in some minutes.
-
Tutustu vertaansa vailla olevaan suojaan: Biogel® Tech Indicator® -järjestelmä
Upea innovaatio ja ainutlaatuinen suunnittelu maksimoivat nopeuden sekä paljastavat mahdolliset päällyskäsineen vauriot
-
COPAN SRK – paranna mikrobiologista ympäristöseurantaa tehostamalla näytteenottoa
Kattava valikoima keräyslaitteita ympäristön mikrobikontaminaation havaitsemiseen elintarviketuotannossa ja lääketeollisuudessa.
-
Esittelyssä kaikkien aikojen kevyimmät Contecin hiilikuitukahvat puhdastilamoppeihin!
Hiilikuidusta valmistetut Contecin QuickConnect-mopin teleskooppikahvat ylettyvät 8 metriin asti ja ovat jopa 60 % kevyempiä kuin ruostumattomasta teräksestä valmistetut kahvat.
-
Esittelyssä uusi EQUIP-lehti
Upeita laboratoriolaitteiden ja instrumenttien tarjouksia yhdessä paikassa!
-
MERCK – kaikki mitä tarvitset lääkealan analyyseihin
Merck on maailman johtava kemiallisten analyysien toimittaja. Tutustu kaikkiin alan analyyttisiin sovellusohjeisiin ja valikoimiin, jotka auttavat sinua löytämään oikean työkalun monenlaisiin tekniikoihin.
-
FOCUS: GENE EXPRESSION ANALYSIS & GENOTYPING - New magazine!
Discover a selection of technical articles about innovation, expertise and solutions that will help you to succeed in your genomics challenges.
-
Mullista endotoksiinitestaus rekombinantin ja eläinvapaan PYROSTAR™ Neo+ -tuotteen avulla
Koe PYROSTAR™ Neo+ -tuotteen huippuluokan innovaatio: uraauurtava endotoksiinin tunnistusreagenssien sarja, joka on kehitetty hyödyntämällä uusinta rekombinantti-teknologiaa.
-
Uudet kannettavat Brady M410- ja M510-etikettitulostimet
Ammattimaisen etikettitulostuksen uusinta teknologiaa. M410-mallin yli 110 värikasetin ja M510-mallin yli 250 värikasetin avulla laboratoriotutkijat voivat tulostaa etikettejä helposti, tarkasti ja nopeasti.
-
HPLC-liuottimet
Viimeisten viiden vuoden aikana on otettu käyttöön tai parannettu monia uusia liuotinvalikoimia, joilla on pyritty vastaamaan laitteiden tai tunnistusmenetelmien tiukkoihin vaatimuksiin, erityisesti ongelmallisten epäpuhtauksien osalta. Sen vuoksi yritämme nyt auttaa sinua tekemään oikean valinnan HPLC-liuottimien suhteen.
-
Laboratorioturvallisuus
Avantor tarjoaa tarvitsemasi tuotemerkit ja tuotteet, kuten imeytysaineet, jätesäiliöt ja merkintäjärjestelmät, turvallisen ja puhtaan laboratorion ylläpitämiseen kaikille työntekijöille.
-
Stevanato Group EZ-fill®-näytepullot – DWK Life Sciences
Käyttövalmiit, steriilit injektiopullot nopeutettua lääkekehitystä varten
-
Uusia resursseja tieteelliseen tutkimukseen
Uusi tutkimusasiakkaille tarkoitettu verkkosivusto tarjoaa keskeisiä sovelluksia, materiaaleja ja työkaluja tehokkaaseen läpimurtotutkimukseen
-
Fast LC-MS/MS PFAS Analysis with ACE® HTP-MS column
The Avantor® ACE® HTP-MS column format has been designed using LC-MS/MS to separate multiple PFAS compounds in under 3 mins.
VALINTAOPPAAT & LISÄTIETOA... Tarkastele kaikkia valintaoppaita
-
IgGy Antibody Selector
Select from more than 15 search criteria to find the antibody you need. START by making your antibody Pre-selection here below...
-
Animal Sera
Looking for a serum for your cell culture activities? Track down your product using the dedicated VWR selector for animal sera.
-
Cell Culture Media
Your cells deserve only the best. Use the VWR cell culture media selector to quickly find the media that make your cells happy!
DOKUMENTIT Hae kaikkia dokumentteja
-
Kätevät VWR-sovellusoppaat
Näissä oppaissa tuotevalikoima on jaettu sovelluskohtaisesti.
Lue lisää Kätevät VWR-sovellusoppaat -
Ajankohtaista
Focus: Life Science, Focus: Chromatography, Focus: Industrial, Focus: Safety,…
Lue lisää Ajankohtaista