ω-Bromo-4-methylacetophenone

Toimittaja: Thermo Scientific

CD00282EA CD00282EE
MAYBCD00282EAEA 0 EUR
MAYBCD00282EA MAYBCD00282EE
ω-Bromo-4-methylacetophenone
ω-Bromo-4-methylacetophenone
Kaava: C₉H₉BrO
Kiehumispiste: 105 °C (0,1 mmHg)
Sulamispiste: 95…97 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000203
CAS-numero: 619-41-0
EINECS: 210-595-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR