Rotary evaporator, large scale, Rotavapor® R-220 EX
Toimittaja: BUCHI
8223B222 8223B231 8223B232 8223B241 8223B242 8223B251 8223B252 8223B261 8223B262 8223B271 8223B272 8223C211 8223C212 8223C221 8223C222 8223C231 8223C232 8223C241 8223C242 8223C251 8223C252 8223C261 8223C262 8223C271 8223C272 8223E211 8223E212 8223E221 8223E222 8223E231 8223E232 8223E241 8223E242 8223E251 8223E252 8223E261 8223E262 8223E271 8223E272 8223F211 8223F212 8223F221 8223F222 8223F231 8223F232 8223F241 8223F242 8223F251 8223F252 8223F261 8223F262 8223F271 8223F272 8263A211 8263A212 8263A221 8263A222 8263A231 8263A232 8263A241 8263A242 8263A251 8263A252 8263A261 8263A262 8263A271 8263A272 8263B211 8263B212 8263B221 8263B222 8263B231 8263B232 8263B241 8263B242 8263B251 8263B252 8263B261 8263B262 8263B271 8263B272 8263C211 8263C212 8263C221 8263C222 8263C231 8263C232 8263C241 8263C242 8263C251 8263C252 8263C261 8263C262 8263C271 8263C272 8263E211 8263E212 8263E221 8263E222 8263E231 8263E232 8263E241 8263E242 8263E251 8263E252 8263E261 8263E262 8263E271 8263E272 8263F211 8263F212 8263F221 8263F222 8263F231 8263F232 8263F241 8263F242 8263F251 8263F252 8263F261 8263F262 8263F271 8263F272 8313A211 8313A212 8313A221 8313A222 8313A231 8313A232 8313A241 8313A242 8313A251 8313A252 8313A261 8313A262 8313A271 8313A272 8313B211 8313B212 8313B221 8313B222 8313B231 8313B232 8313B241 8313B242 8313B251 8313B252 8313B261 8313B262 8313B271 8313B272 8313C211 8313C212 8313C221 8313C222 8313C231 8313C232 8313C241 8313C242 8313C251 8313C252 8313C261 8313C262 8313C271 8313C272 8313E211 8313E212 8313E221 8313E222 8313E231 8313E232 8313E241 8313E242 8313E251 8313E252 8313E261 8313E262 8313E271 8313E272 8313F211 8313F212 8313F221 8313F222 8313F231 8313F232 8313F241 8313F242 8313F251 8313F252 8313F261 8313F262 8313F271 8313F272 8323A211 8323A212 8323A221 8323A222 8323A231 8323A232 8323A241 8323A242 8323A251 8323A252 8323A261 8323A262 8323A271 8323A272 8323B211 8323B212 8323B221 8323B222 8323B231 8323B232 8323B241 8323B242 8323B251 8323B252 8323B261 8323B262 8323B271 8323B272 8323C211 8323C212 8323C221 8323C222 8323C231 8323C232 8323C242 8323C251 8323C252 8323C261 8323C262 8323C271 8323C272 8323E211 8323E212 8323E221 8323E222 8323E231 8323E232 8323E241 8323E242 8323E251 8323E252 8323E261 8323E262 8323E271 8323E272 8323F211 8323F212 8323F221 8323F222 8323F231 8323F232 8323F241 8323F242 8323F251 8323F252 8323F262 8323F271 8323F272 8363A211 8363A212 8363A221 8363A222 8363A231 8363A232 8363A241 8363A242 8363A251 8363A252 8363A261 8363A262 8363A271 8363A272 8363B211 8363B212 8363B221 8363B222 8363B231 8363B232 8363B241 8363B242 8363B251 8363B252 8363B261 8363B262 8363B271 8363B272 8363C211 8363C212 8363C221 8363C222 8363C231 8363C232 8363C241 8363C242 8363C251 8363C252 8363C261 8363C262 8363C271 8363C272 8363E211 8363E212 8363E221 8363E222 8363E231 8363E232 8363E241 8363E242 8363E251 8363E252 8363E261 8363E262 8363E271 8363E272 8363F211 8363F212 8363F221 8363F222 8363F231 8363F232 8363F241 8363F242 8363F251 8363F252 8363F261 8363F262 8363F271 8363F272 8213A211 8213A212 8213A221 8213A222 8213A231 8213A232 8213A241 8213A242 8213A251 8213A252 8213A261 8213A262 8213A271 8213A272 8213B211 8213B212 8213B221 8213B222 8213B231 8213B232 8213B241 8213B242 8213B251 8213B252 8213B261 8213B262 8213B271 8213B272 8213C211 8213C212 8213C221 8213C222 8213C232 8213C241 8213C242 8213C251 8213C252 8213C261 8213C262 8213C271 8213C272 8213E211 8213E212 8213E221 8213E222 8213E231 8213E232 8213E241 8213E242 8213E251 8213E252 8213E261 8213E262 8213E271 8213E272 8213F211 8213F212 8213F221 8213F222 8213F231 8213F232 8213F241 8213F242 8213F251 8213F252 8213F261 8213F262 8213F271 8213F272 8223A211 8223A212 8223A221 8223A222 8223A231 8223A232 8223A241 8223A242 8223A251 8223A252 8223A261 8223A262 8223A271 8223A272 8223B211 8223B212 8223B221
BUCH8223B222EA 0 EUR
BUCH8223B222 BUCH8223B231 BUCH8223B232 BUCH8223B241 BUCH8223B242 BUCH8223B251 BUCH8223B252 BUCH8223B261 BUCH8223B262 BUCH8223B271 BUCH8223B272 BUCH8223C211 BUCH8223C212 BUCH8223C221 BUCH8223C222 BUCH8223C231 BUCH8223C232 BUCH8223C241 BUCH8223C242 BUCH8223C251 BUCH8223C252 BUCH8223C261 BUCH8223C262 BUCH8223C271 BUCH8223C272 BUCH8223E211 BUCH8223E212 BUCH8223E221 BUCH8223E222 BUCH8223E231 BUCH8223E232 BUCH8223E241 BUCH8223E242 BUCH8223E251 BUCH8223E252 BUCH8223E261 BUCH8223E262 BUCH8223E271 BUCH8223E272 BUCH8223F211 BUCH8223F212 BUCH8223F221 BUCH8223F222 BUCH8223F231 BUCH8223F232 BUCH8223F241 BUCH8223F242 BUCH8223F251 BUCH8223F252 BUCH8223F261 BUCH8223F262 BUCH8223F271 BUCH8223F272 BUCH8263A211 BUCH8263A212 BUCH8263A221 BUCH8263A222 BUCH8263A231 BUCH8263A232 BUCH8263A241 BUCH8263A242 BUCH8263A251 BUCH8263A252 BUCH8263A261 BUCH8263A262 BUCH8263A271 BUCH8263A272 BUCH8263B211 BUCH8263B212 BUCH8263B221 BUCH8263B222 BUCH8263B231 BUCH8263B232 BUCH8263B241 BUCH8263B242 BUCH8263B251 BUCH8263B252 BUCH8263B261 BUCH8263B262 BUCH8263B271 BUCH8263B272 BUCH8263C211 BUCH8263C212 BUCH8263C221 BUCH8263C222 BUCH8263C231 BUCH8263C232 BUCH8263C241 BUCH8263C242 BUCH8263C251 BUCH8263C252 BUCH8263C261 BUCH8263C262 BUCH8263C271 BUCH8263C272 BUCH8263E211 BUCH8263E212 BUCH8263E221 BUCH8263E222 BUCH8263E231 BUCH8263E232 BUCH8263E241 BUCH8263E242 BUCH8263E251 BUCH8263E252 BUCH8263E261 BUCH8263E262 BUCH8263E271 BUCH8263E272 BUCH8263F211 BUCH8263F212 BUCH8263F221 BUCH8263F222 BUCH8263F231 BUCH8263F232 BUCH8263F241 BUCH8263F242 BUCH8263F251 BUCH8263F252 BUCH8263F261 BUCH8263F262 BUCH8263F271 BUCH8263F272 BUCH8313A211 BUCH8313A212 BUCH8313A221 BUCH8313A222 BUCH8313A231 BUCH8313A232 BUCH8313A241 BUCH8313A242 BUCH8313A251 BUCH8313A252 BUCH8313A261 BUCH8313A262 BUCH8313A271 BUCH8313A272 BUCH8313B211 BUCH8313B212 BUCH8313B221 BUCH8313B222 BUCH8313B231 BUCH8313B232 BUCH8313B241 BUCH8313B242 BUCH8313B251 BUCH8313B252 BUCH8313B261 BUCH8313B262 BUCH8313B271 BUCH8313B272 BUCH8313C211 BUCH8313C212 BUCH8313C221 BUCH8313C222 BUCH8313C231 BUCH8313C232 BUCH8313C241 BUCH8313C242 BUCH8313C251 BUCH8313C252 BUCH8313C261 BUCH8313C262 BUCH8313C271 BUCH8313C272 BUCH8313E211 BUCH8313E212 BUCH8313E221 BUCH8313E222 BUCH8313E231 BUCH8313E232 BUCH8313E241 BUCH8313E242 BUCH8313E251 BUCH8313E252 BUCH8313E261 BUCH8313E262 BUCH8313E271 BUCH8313E272 BUCH8313F211 BUCH8313F212 BUCH8313F221 BUCH8313F222 BUCH8313F231 BUCH8313F232 BUCH8313F241 BUCH8313F242 BUCH8313F251 BUCH8313F252 BUCH8313F261 BUCH8313F262 BUCH8313F271 BUCH8313F272 BUCH8323A211 BUCH8323A212 BUCH8323A221 BUCH8323A222 BUCH8323A231 BUCH8323A232 BUCH8323A241 BUCH8323A242 BUCH8323A251 BUCH8323A252 BUCH8323A261 BUCH8323A262 BUCH8323A271 BUCH8323A272 BUCH8323B211 BUCH8323B212 BUCH8323B221 BUCH8323B222 BUCH8323B231 BUCH8323B232 BUCH8323B241 BUCH8323B242 BUCH8323B251 BUCH8323B252 BUCH8323B261 BUCH8323B262 BUCH8323B271 BUCH8323B272 BUCH8323C211 BUCH8323C212 BUCH8323C221 BUCH8323C222 BUCH8323C231 BUCH8323C232 BUCH8323C242 BUCH8323C251 BUCH8323C252 BUCH8323C261 BUCH8323C262 BUCH8323C271 BUCH8323C272 BUCH8323E211 BUCH8323E212 BUCH8323E221 BUCH8323E222 BUCH8323E231 BUCH8323E232 BUCH8323E241 BUCH8323E242 BUCH8323E251 BUCH8323E252 BUCH8323E261 BUCH8323E262 BUCH8323E271 BUCH8323E272 BUCH8323F211 BUCH8323F212 BUCH8323F221 BUCH8323F222 BUCH8323F231 BUCH8323F232 BUCH8323F241 BUCH8323F242 BUCH8323F251 BUCH8323F252 BUCH8323F262 BUCH8323F271 BUCH8323F272 BUCH8363A211 BUCH8363A212 BUCH8363A221 BUCH8363A222 BUCH8363A231 BUCH8363A232 BUCH8363A241 BUCH8363A242 BUCH8363A251 BUCH8363A252 BUCH8363A261 BUCH8363A262 BUCH8363A271 BUCH8363A272 BUCH8363B211 BUCH8363B212 BUCH8363B221 BUCH8363B222 BUCH8363B231 BUCH8363B232 BUCH8363B241 BUCH8363B242 BUCH8363B251 BUCH8363B252 BUCH8363B261 BUCH8363B262 BUCH8363B271 BUCH8363B272 BUCH8363C211 BUCH8363C212 BUCH8363C221 BUCH8363C222 BUCH8363C231 BUCH8363C232 BUCH8363C241 BUCH8363C242 BUCH8363C251 BUCH8363C252 BUCH8363C261 BUCH8363C262 BUCH8363C271 BUCH8363C272 BUCH8363E211 BUCH8363E212 BUCH8363E221 BUCH8363E222 BUCH8363E231 BUCH8363E232 BUCH8363E241 BUCH8363E242 BUCH8363E251 BUCH8363E252 BUCH8363E261 BUCH8363E262 BUCH8363E271 BUCH8363E272 BUCH8363F211 BUCH8363F212 BUCH8363F221 BUCH8363F222 BUCH8363F231 BUCH8363F232 BUCH8363F241 BUCH8363F242 BUCH8363F251 BUCH8363F252 BUCH8363F261 BUCH8363F262 BUCH8363F271 BUCH8363F272 BUCH8213A211 BUCH8213A212 BUCH8213A221 BUCH8213A222 BUCH8213A231 BUCH8213A232 BUCH8213A241 BUCH8213A242 BUCH8213A251 BUCH8213A252 BUCH8213A261 BUCH8213A262 BUCH8213A271 BUCH8213A272 BUCH8213B211 BUCH8213B212 BUCH8213B221 BUCH8213B222 BUCH8213B231 BUCH8213B232 BUCH8213B241 BUCH8213B242 BUCH8213B251 BUCH8213B252 BUCH8213B261 BUCH8213B262 BUCH8213B271 BUCH8213B272 BUCH8213C211 BUCH8213C212 BUCH8213C221 BUCH8213C222 BUCH8213C232 BUCH8213C241 BUCH8213C242 BUCH8213C251 BUCH8213C252 BUCH8213C261 BUCH8213C262 BUCH8213C271 BUCH8213C272 BUCH8213E211 BUCH8213E212 BUCH8213E221 BUCH8213E222 BUCH8213E231 BUCH8213E232 BUCH8213E241 BUCH8213E242 BUCH8213E251 BUCH8213E252 BUCH8213E261 BUCH8213E262 BUCH8213E271 BUCH8213E272 BUCH8213F211 BUCH8213F212 BUCH8213F221 BUCH8213F222 BUCH8213F231 BUCH8213F232 BUCH8213F241 BUCH8213F242 BUCH8213F251 BUCH8213F252 BUCH8213F261 BUCH8213F262 BUCH8213F271 BUCH8213F272 BUCH8223A211 BUCH8223A212 BUCH8223A221 BUCH8223A222 BUCH8223A231 BUCH8223A232 BUCH8223A241 BUCH8223A242 BUCH8223A251 BUCH8223A252 BUCH8223A261 BUCH8223A262 BUCH8223A271 BUCH8223A272 BUCH8223B211 BUCH8223B212 BUCH8223B221
Rotary evaporator, large scale, Rotavapor® R-220 EX
Haihduttimet Pyöröhaihduttimet
This ATEX-compliant version of the R-220 was specially developed for applications in EX zones and is compliant with the extremely stringent ATEX 95 directives. The Rotavapor R-220 EX is suitable for EX zones class 1 and 2, and provides the highest possible safety combined with maximum convenience.
  • Hydraulic lift and bath rotation
  • Includes EX protected vacuum controller: Enables easy and reproducible process control
  • Flask rotation speed is adjusted by turning a control knob
  • All glass components are uncoated due to possible static charge
  • Maximum bath