5-(4-Fluorophenyl)isoxazole-3-carboxaldehyde 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
PC904563-1G
APOSPC904563-1GEA 242 EUR
APOSPC904563-1G
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole-3-carboxaldehyde 95%
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole-3-carboxaldehyde
Kaava: C₁₀H₆FNO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06798099
CAS-numero: 640292-06-4