2-(3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)-2,2-difluoroacetic acid 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
PC5754-1G
APOSPC5754-1GEA 513 EUR
APOSPC5754-1G
2-(3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)-2,2-difluoroacetic acid 95%
2-(3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Kaava: C₉H₄BrF₅O₃
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD11855929
CAS-numero: 1133116-05-8