1-Fluori-4-jodibentseeni 99%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC3780-100G PC3780-500G PC3780-50G
APOSPC3780-100GEA 36.6 EUR
APOSPC3780-100G APOSPC3780-500G APOSPC3780-50G
1-Fluori-4-jodibentseeni 99%
1-Fluori-4-jodibentseeni

Tet. Lett., 33 7499 (1992): Using LDA regioselective metallation can be achieved ortho- to the fluorine atom.J.Med.Chem,40,717(1997):5-iodoanthranilic acid & deriv.

Kaava: C₆H₄FI
Kiehumispiste: 182…184 °C
Sulamispiste: –20 °C
Tiheys: 1,925 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 68 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00001052
CAS-numero: 352-34-1
EINECS: 206-522-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR