9-Phenanthreneboronic acid 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR5963-1G
APOSOR5963-1GEA 177 EUR
APOSOR5963-1G
9-Phenanthreneboronic acid 98%
9-Phenanthreneboronic acid
Kaava: C₁₄H₁₁BO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00143524
CAS-numero: 68572-87-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR