L(-)-Galaktoosi 99%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

BIFS0105-250MG BIFS0105-100MG
APOSBIFS0105-250MGEA 205 EUR
APOSBIFS0105-250MG APOSBIFS0105-100MG
L(-)-Galaktoosi 99%
L(-)-Galaktoosi
Kaava: C₆H₁₂O₆
Sulamispiste: 163…165 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00063833
CAS-numero: 15572-79-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR