Boc-b-Alanine 99%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
437650050 437650250 437651000
ACRO437650050EA 24.8 EUR
ACRO437650050 ACRO437650250 ACRO437651000
Boc-b-Alanine 99%
Boc-b-Alanine
Kaava: C₈H₁₅NO₄
Sulamispiste: 77,5…78.5 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00037291
CAS-numero: 3303-84-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
Elemental Analysis 7.29 to 7.51 % N