Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
44955.06 44955.14 44955.03
44955.06EA 1260 EUR
44955.06 44955.14 44955.03
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
CAS No.: 16971-33-8 Molecular Formula: C55H46ClOP3Ru Formula Weight: 952.41 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: Gray Melting Point: 204-206° dec. MDL No.: MFCD00049804
Kaava: C₅₅H₄₅ClOP₃Ru
Sulamispiste: 204…206 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00049804
CAS-numero: 16971-33-8
EINECS: 241-051-0