Alumiinioksidi, high surface area catalyst support

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

43855.A1 43855.A7 43855.30
43855.A1EA 608 EUR
43855.A1 43855.A7 43855.30
Alumiinioksidi, high surface area catalyst support
Alumiinioksidi

Physical Form: 1/8" Pellets Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424

Kaava: Al₂O₃
Kiehumispiste: 2980 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2045 °C
Tiheys: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003424
CAS-numero: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR